Learn More
Iridium, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713534 10 g Flacon en verre 10g
10614712 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713534 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198090100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium
Couleur Gris
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Forme Poudre amorphe
Fieser 02,228; 09,257
Merck Index 15, 5129
Poids de la formule 192.2
Qualité Base de métaux à l’état de traces
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iridium, powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H228-Matière solide inflammable.