Learn More
Feuille d’iridium, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311259 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11311259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011426.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium foil
CAS 7439-88-5
Quantité 25 x 25 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Formule moléculaire Ir
Numéro MDL MFCD00011062
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nom IUPAC iridium
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666