Learn More
Feuille d’iridium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, généralement 99,7 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343218 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11343218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036149.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 7439-88-5
Quantité 25 x 25 mm
Poids ≈7g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ir
Numéro MDL MFCD00011062
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nom IUPAC iridium
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Pourcentage de pureté ≥99.7% (typically)