Learn More
Balle d’iridium, 6,0 mm (0,24 po) de diamètre x 6,0 mm (0,24 po) de longueur, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426595 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426595 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044232.KG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium slug
Note relative au nom 6.0mm (0.24 in.) dia. x 6.0mm (0.24 in.) length
CAS 7439-88-5
Quantité 1 Pc.
Poids ≈4.85g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Ir
Numéro MDL MFCD00011062
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
Nom IUPAC iridium
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Pourcentage de pureté 99.8%