Learn More
Éponge en iridium, maille de -100, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396418 2 g 2g
11386418 0.5 g 0.50g
11376418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012069.04
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium sponge
Quantité 2 g
Dimensions de la maille −100 Mesh
Forme Éponge
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.95%