Learn More
Fil d’iridium, dia. 0,125 mm (0,005 po), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11329278 50 cm 50cm
11319278 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043208.BW
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium wire
Note relative au nom 0.125mm (0.005 in.) dia.
Quantité 50 cm
Poids ≈0.28g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%