Learn More
Fil d’iridium, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
200 cm
Conditionnement:
10cm
200cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391259 200 cm 200cm
11301269 10 cm 10cm
11311269 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391259 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011432.CA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .1.11 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-88-5
Formule moléculaire Ir
Poids moléculaire (g/mol) 192.22
Numéro MDL MFCD00011062
Clé InChI GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
CID PubChem 23924
ChEBI CHEBI:49666
Nom IUPAC iridium
SMILES [Ir]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iridium
Couleur Blanc à jaune
Aspect White to pale yellow wire
Densité 22.65g/cm3 at 20°C
Quantité 200 cm
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre