Learn More
Irinotecan hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16487116
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16487116 100 mg
16483117 50 mg
16431226 200 mg
16401816 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16487116 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16562A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Irinotecan hydrochloride ((+)-Irinotecan hydrochloride) is a topoisomerase I inhibitor mainly used to treat colon cancer and rectal cancer.
Spécification
Nom chimique ou matériau Irinotecan hydrochloride
CAS 100286-90-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H39ClN4O6
Quantité 100 mg
Synonyme (+)-Irinotecan hydrochlorideCPT-11 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (200.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (5.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N2CCCCC2)CC1)OC3=CC=C4N=C5C(CN6C(C(COC([C@@]7(CC)O)=O)=C7C=C65)=O)=C(CC)C4=C3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 623.14
Poids de la formule 623.14
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death