Learn More
Irinotecan hydrochloride
Code produit 15473449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473449 50 mg 50mg
15463449 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473449 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60743.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Topoisomerase I inhibitor | CAS: 100286-90-6 | C33H39ClN4O6 | 623.15 g/mol
Topoisomerase I inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100286-90-6
Formule moléculaire C33H39ClN4O6
Poids moléculaire (g/mol) 623.15
Numéro MDL MFCD01862255
Clé InChI GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
Synonyme irinotecan hydrochloride, irinotecan hcl, topotecin, campto, cpt-11, cpt 11, camptothecin 11 hydrochloride, camptothecin 11, unii-06x131e4oe
CID PubChem 74990
ChEBI CHEBI:5971
Nom IUPAC hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Irinotecan hydrochloride
Couleur Jaune
Quantité 50 mg
Merck Index 14,5091
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or DMF at approximately 20mg/ml; Sparingly soluble in aqueous buffers; /n
Poids de la formule 623.14
Forme physique Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Irinotecan hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Irinotecan hydrochloride