Learn More
Chlorhydrate d’irinotécan trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15507739 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15507739 250 mg 250mg
15597729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15507739 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461542500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    215.65€ / 250mg
    Économisez 23.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 136572-09-3 | HCl·3H2O | 677.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136572-09-3
Formule moléculaire HCl·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 677.18
Clé InChI KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Synonyme irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
CID PubChem 60837
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Irinotecan hydrochloride trihydrate
Spectre IR Authentique
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 677.18
Pourcentage de pureté ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.