Learn More
Chlorhydrate d’irinotécan trihydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15597729 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15597729 1 g 1g
15507739 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15597729 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461540010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 136572-09-3 | HCl·3H2O | 677.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136572-09-3
Formule moléculaire HCl·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 677.18
Clé InChI KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Synonyme irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
CID PubChem 60837
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Irinotecan hydrochloride trihydrate
Spectre IR Authentique
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 677.18
Pourcentage de pureté ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.