Learn More
Carraghénane de mousse irlandaise, MP Biomedicals™
Code produit 11421762 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11421762 1 kg
11401762 100 g
11411762 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421762 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210488691
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
La solution de carraghénane de mousse irlandaise est utilisée pour supprimer la réponse immunitaire in vivo et in vitro via différents mécanismes.
  • Les carraghénanes sont utilisées pour supprimer la réponse immunitaire in vivo et in vitro via des mécanismes qui impliqueraient un effet cytopathique sélectif sur les macrophages.
  • Commeι -,κ -, etλ Les carraghénanes ayant des degrés de sulfatation variables, ils peuvent être étudiés comparativement pour les différences dans les activités protectrices, antivirales et immunosuppressives.
  • Le carraghénane peut être utilisé dans le développement de biomatériaux tels que des substituts de greffe osseuse, pour piéger des vaisseaux tels que les biobilles, et comme vecteur d'encapsulation pour l'administration de médicaments.
  • Le carraghénane peut être utilisé pour développer des hydrogels.
Identifiants chimiques
CAS 9000-07-1
Numéro MDL MFCD00081480
Synonyme Carrageenan, Gelatin
Spécification
Nom chimique ou matériau Irish Moss (Carrageenan)
Note relative au nom Principalement Kappa-Carrageenin avec une quantité moindre de Lambda-Carraghénan.
Couleur Brun clair
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.