Learn More
Fer, 99 %, poudre, maille -70 (< 212 micron), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10217073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10217073 100 g Flacon en plastique 100g
10193970 500 g Flacon en plastique 500g
10771471 2 kg Flacon en plastique 2kg
10454025 10 kg Flacon en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10217073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197811000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Point de fusion 1535.0°C
Point d’ébullition 3000.0°C
Densité 7.8600g/mL
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Forme Poudre fine
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Merck Index 15, 5137
Poids de la formule 55.84
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron, powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.