Learn More
Feuille de fer, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, dure, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486605 150 x 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15486605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044687.GT
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard
CAS 7439-89-6
Quantité 150 x 150 mm
Poids ≈4.4g/150x150mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Pourcentage de pureté 99.5%