Learn More
Monoisopropoxyde de Fer(II) 2-éthylhexanoate, 5 % p/v dans l’hexane
Code produit 11398548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398548 100 mL 100mL
11308558 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040584.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331686-36-3
Formule moléculaire C11H24FeO3
Poids moléculaire (g/mol) 260.155
Numéro MDL MFCD00798541
Clé InChI VRCGRDMZKVCBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide,in hexane, iron ii 2-ethylhexano-isopropoxide w/v in hexane, iron ii 2-ethylhexanoate monoisopropoxide w/v in hexane
CID PubChem 121233721
Nom IUPAC acide 2-éthylhexanoïque ; fer ; propane-2-ol
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O.CC(C)O.[Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) 2-ethylhexanoate monoisopropoxide
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1208
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 258.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in hexane
Forme physique Liquide