Learn More
Iron(II) acetate, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) acetate |
| CAS | 3094-87-9 |
| Formule moléculaire | C4H6FeO4 |
| Numéro MDL | MFCD00058909 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC([O-])=O.CC([O-])=O.[Fe+2] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 173.93 |
| Pourcentage de pureté | 95% |