Learn More
Chlorure de fer(II), TRC
Code produit 30392594
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392594 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77500525G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) Chloride
CAS 7758-94-3
Formule moléculaire FeCl2
Quantité 25 g
Synonyme Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe+2]
Nom IUPAC fer(2+);dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 126.75
Poids de la formule 125.8726