Learn More
Méthylate de fer(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368057 2 g 2g
11358057 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022552.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7245-21-8 | C2H6FeO2 | 117.913 g/mol
Iron(II) methoxide, is used in Engineering & Environmental, Catalysis & Synthesis, and In organic syntheses, chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7245-21-8
Formule moléculaire C2H6FeO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.913
Numéro MDL MFCD00061474
Clé InChI VAPRHKOWFRYFTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron ii methoxide, iron 2+ dimethoxide, methanol, iron 2+ salt, acmc-1bc40
CID PubChem 14598007
Nom IUPAC Fer(2 +) ; méthanolate
SMILES C[O-].C[O-].[Fe+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) methoxide
Couleur Vert
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire Fe(OCH3)2
Quantité 2 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 117.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) methoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.