Learn More
Hydrate d’oxalate de fer(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373658
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11373658 500 g 500g
11383658 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039261.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 516-03-0 | C2FeO4 | 143.86 g/mol
Used as a photographic developer, glass tint, decorative glass colorant, and pigment in plastics, paints, and lacquers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-03-0
Formule moléculaire C2FeO4
Poids moléculaire (g/mol) 143.86
Numéro MDL MFCD00012475
Clé InChI OWZIYWAUNZMLRT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ferrous oxalate, iron ii oxalate, unii-dzp4yv3icv, dzp4yv3icv, iron protoxalate, iron, ethanedioato 2--.kappa.o1,.kappa.o2, iron 2+ oxalate, iron oxalate fec2o4, hsdb 463, iron 2+ ; oxalate
CID PubChem 10589
Nom IUPAC Fer(2+) ; oxalate
SMILES [Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(II) oxalate hydrate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Densité 2.28 g/mL
Quantité 500 g
Numéro UN UN3288
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in acids
Poids de la formule 143.87 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(II) oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .