Learn More
Phtalocyanine de fer(II), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Iron(II) Phthalocyanine |
| CAS | 132-16-1 |
| Formule moléculaire | C32H16FeN8 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 29H,31H-Phthalocyanine Iron Complex, (Phthalocyaninato)iron, (Phthalocyaninato)iron(II), Ferrophthalocyanine, Ferrophthalocyanine Complex, Ferrous phthalocyanine, Iron Phthalocyanine, Iron(2+) Phthalocyaninate, Iron(2+) Phthalocyanine, Iron(II) Phthalocyanine, P 0774, P 26, Phthalocyanine iron, Phthalocyanine-iron(II), Sanyo P 26, [Phthalocyanato(2-)]iron, [Phthalocyaninato(2-)]iron |
| Formule InChI | InChI=1S/C32H16N8.Fe/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2 |
| SMILES | C1(/N=C2N=C(C3=CC=CC=C\23)/N=C(C4=CC=CC=C/54)\[N-]C5=N/C(C6=CC=CC=C/76)=NC7=N/8)=C(C=CC=C9)C9=C8[N-]1.[Fe+2] |
| Nom IUPAC | phthalojanine-29,31-diide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 568.37 |
| Poids de la formule | 568.08 |