Learn More
2-éthylhexanoate de fer(III) (à 50 % nominalement dans l'essence minérale, Fe 6 %), TRC
Code produit 30400584
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30400584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400584 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77520010G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) 2-Ethylhexanoate
CAS 7321-53-1
Formule moléculaire C24H45FeO6
Quantité 10 g
Synonyme 2-ethyl-Hexanoic Acid Iron(3+) Salt, Ferric 2-Ethylhexanoate, Iron Ethylhexanoate, Iron Tris(2-ethylhexanoate)
Formule InChI InChI=1S/3C8H16O2.Fe/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
Nom IUPAC tris(2-éthylHexanoyloxy)fer
Poids moléculaire (g/mol) 485.47
Poids de la formule 485.2566
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 %