Learn More
Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, BLD Pharm™
Code produit 30965020
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965020 100 g
30952940 500 g
30955706 25 g
30962542 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30965020 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD105675100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
CAS 3522-50-7
Formule moléculaire C6H5FeO7
Numéro MDL MFCD00149617
Quantité 100 g
SMILES OC(C([O-])=O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.[Fe+3]
Poids moléculaire (g/mol) 244.94