Learn More
Chlorure de fer(III), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) Chloride |
| CAS | 7705-08-0 |
| Formule moléculaire | Cl3 Fe |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus |
| Formule InChI | InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | Cl[Fe](Cl)Cl |
| Nom IUPAC | trichlorofer |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.204 |
| Poids de la formule | 160.8415 |