Learn More
Chlorure de fer(III), TRC
Product Code. 30405003
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30405003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30405003 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI77494010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron(III) Chloride
CAS 7705-08-0
Formule moléculaire Cl3 Fe
Quantité 10 g
Synonyme Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus
Formule InChI InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[Fe](Cl)Cl
Nom IUPAC trichlorofer
Poids moléculaire (g/mol) 162.204
Poids de la formule 160.8415