Learn More
Hydrate de citrate de fer(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10164740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164740 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10164740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211850010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) citrate hydrate
Note relative au nom 98%
CAS 334024-15-6
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 18 to 22% (Fe) (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C6H5FeO7
Numéro MDL MFCD00149615
Quantité 1 kg
Merck Index 14, 4021
Synonyme ferric citrate monohydrate, iron iii citrate hydrate, unii-334s8t6lke, ferric citrate hydrate, ferric citrate usan, iron iii citrate tribasic monohydrate, citric acid iron iii salt, iron cento citrate hydrate, ksc534c4h, iron 3+ citrate hydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in hno3
Clé InChI NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC 2-hydroxypropane--tricarboxylate1,2,3-tricarboxylate ; fer(3+) ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 244.94
CID PubChem 22178220
Poids de la formule 262.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux