Learn More
Citrate de fer(III) (qualité technique), TRC
Code produit 30390013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI77518525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) Citrate (Technical Grade)
CAS 3522-50-7
Formule moléculaire C6H8O7 . (Fe)
Quantité 25 g
Synonyme 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex
Formule InChI InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
SMILES [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;fer(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 244.94
Poids de la formule 244.9385