Learn More
Éthanolate de fer(III), 99,6 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394837 0.5 g 0.50g
11364837 2 g 2g
11374837 10 g 10g
11384837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11394837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041863.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Précurseur pour les procédés Sol-Gel
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5058-42-4
Formule moléculaire C6H15FeO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.028
Numéro MDL MFCD00078028
Clé InChI JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
CID PubChem 6452222
Nom IUPAC Éthanolate ; fer(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) ethoxide
Point de fusion 120°C
Couleur Marron à gris
Point d’ébullition 155°C (0.1 mmHg)
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Fe(OCH2CH3)3
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Poids de la formule 191.03
Pourcentage de pureté 99.6%
Forme physique poudre/fragments
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.