Learn More
Ethylate de fer(III), mélange polymérique soluble, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron (III) ethoxide |
| Note relative au nom | Soluble polymeric mixture |
| Couleur | Marron |
| Point d’ébullition | (decomposition) |
| Quantité | 50 g |
| Numéro UN | UN2926 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hexane and ethanol |
| Forme physique | Solide |