Learn More
Isopropoxide de fer(III), 2,5 % p/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354668 25 mL 25mL
11344668 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043024.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233.109 g/mol
Iron(III) isopropoxide is used in nano-materials & thin films, engineering & environmental, catalysis & synthesis and energy conversion & storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14995-22-3
Formule moléculaire C9H21FeO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.109
Numéro MDL MFCD00070436
Clé InChI QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
CID PubChem 11961763
Nom IUPAC Fer(3+) ; propulseur-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron (III) isopropoxide
Couleur Rouge à marron
Densité 0.79 g/mL
Point d’ébullition 82°C
Point d’éclair 12°C (54°F)
Odeur Alcohol-like
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes with water.
Poids de la formule 233.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5 % p/v dans l’isopropanol
Forme physique Liquide