Learn More
Isopropoxyde de fer(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396289 1 g 1g
11306299 5 g 5g
11316299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044873.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233.109 g/mol
Iron(III) isopropoxide is applied in the field of nano-materials and thin films, engineering and environmental field. It is employed in catalysis and synthesis, energy conversion and storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14995-22-3
Formule moléculaire C9H21FeO3
Poids moléculaire (g/mol) 233.109
Numéro MDL MFCD00070436
Clé InChI QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
CID PubChem 11961763
Nom IUPAC Fer(3+) ; propulseur-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron (III) isopropoxide
Couleur Gris
Conditionnement Ampoule
Formule linéaire Fe[OCH(CH3)2]3
Quantité 1 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 233.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.