Learn More
Dimère méso-tétraphénylporphine-mu-oxo de fer(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466115 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033738.ME
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12582-61-5 | C88H58Fe2N8O | 1355.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer
CAS 12582-61-5
Formule moléculaire C88H58Fe2N8O
Numéro MDL MFCD00058898
Quantité 500 mg
Synonyme iron iii meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer, iron,m-oxobis 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato 2--kn21,kn22,kn23,kn24 di
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI JTFKJCUSDKAMIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.O.[Fe+2].[Fe+2]
Nom IUPAC fer(2+);5,10,15,20-tétraphénylporphyrine-22,24-diide;hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 1355.177
CID PubChem 11981848
Poids de la formule 1353.16
Forme physique Pleine
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.