Learn More
Perchlorate de fer(III) hydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron(III) Perchlorate Hydrate |
| CAS | 15201-61-3 |
| Formule moléculaire | Cl3FeH2O13 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3 |
| SMILES | O.[Fe+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | fer(3+);triperchlorate; hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 372.21 |
| Poids de la formule | 370.791 |