Learn More
Trifluorométhanesulfonate de fer(III), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15416508
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15416508 1 g 1g
15485426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15416508 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60034.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503.035 g/mol
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triflate de fer(III) est utilisé comme catalyseur efficace dans la synthèse des 2,3-O-glycosides-non saturés à partir de 2,4,6-tri-O-acétyl-D-glucal. Il est également impliqué dans la synthèse d’une variété de cétones et d’esters bêta-énamino.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63295-48-7
Formule moléculaire C3F9FeO9S3
Poids moléculaire (g/mol) 503.035
Numéro MDL MFCD15144785
Clé InChI OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
CID PubChem 11656316
Nom IUPAC Fer(3+) ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 183°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire Fe(OSO2CF3)3
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetonitrile.
Poids de la formule 503.04
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..