Learn More
Trifluorométhanesulfonate de fer(III), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485426 250 mg 250mg
15416508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60034.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503.035 g/mol
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triflate de fer(III) est utilisé comme catalyseur efficace dans la synthèse des 2,3-O-glycosides-non saturés à partir de 2,4,6-tri-O-acétyl-D-glucal. Il est également impliqué dans la synthèse d’une variété de cétones et d’esters bêta-énamino.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63295-48-7
Formule moléculaire C3F9FeO9S3
Poids moléculaire (g/mol) 503.035
Numéro MDL MFCD15144785
Clé InChI OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
CID PubChem 11656316
Nom IUPAC Fer(3+) ; trifluorométhanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Point de fusion 183°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Formule linéaire Fe(OSO2CF3)3
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetonitrile.
Poids de la formule 503.04
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iron(III) trifluoromethanesulfonate