Learn More
Trifluorométhanesulfonate de fer(III), TRC
Product Code. 30395671
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30395671 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30395671 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI1661251G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Formule moléculaire C3F9FeO9S3
Quantité 1 g
Synonyme Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
Formule InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC fer(3+);trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 503.05
Poids de la formule 502.791