Learn More
Trifluorométhanesulfonate de fer(III), TRC
Code produit 30394378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394378 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394378 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI166125500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Formule moléculaire C3F9FeO9S3
Quantité 500 mg
Synonyme Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
Formule InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC fer(3+);trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 503.05
Poids de la formule 502.791