Learn More
Trifluorométhanesulfonate de fer(III), TRC
Code produit 30406627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30406627 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30406627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI1661252G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron(III) trifluoromethanesulfonate
CAS 63295-48-7
Formule moléculaire C3F9FeO9S3
Quantité 2 g
Synonyme Iron(Iii)Trifluoromethanesulfonate
Formule InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Fe/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC fer(3+);trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 503.05
Poids de la formule 502.791