Learn More
Métal de fer, technique, bande de 200 X 15 X 0,5 mm, Fisher Chemical
Code produit. 11488443 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 Pair
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 11488443
Marque: Fisher Chemical I/1021/99
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Gris
CAS 7439-89-6
Point de fusion 1535°C
Point d’ébullition 3000°C
Quantité 1 Pair
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 1787
Forme Solide
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Poids de la formule 55.84g/mol