Learn More
Pièces en fer, forme irrégulière, jusqu’à 25 mm (1,0 po), 99,97 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341278 5 kg 5kg
11331278 250 g 250g
11321278 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010213.A7
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : 90 % 2,5-25 mm (0,1-1,0 po)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray irregularly shaped pieces
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage >99.97% (Metals basis)
Forme Pièces en forme irrégulière, 25 mm (1,0 po.) et inférieures
Poids de la formule 55.847