Learn More
Poudre de fer, sphérique, >99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11350689 1 kg 1kg
11360689 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000170.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage >99.99% (metal basis), 99.5%
Forme Poudre sphérique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iron powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron