Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Conditionnement:
1 pièce
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445925 25 g 25g
15455925 250 g 250g
15465925 500 g 500g
15475925 2 x 500 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15445925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010214.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Densité apparente 2,0-3,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Specifica
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gray
Note relative au nom Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aspect Gray powder
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Spherical Powder
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.