Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475925
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Conditionnement:
1 pièce
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475925 2 x 500 g 1 pièce
15445925 25 g 25g
15455925 250 g 250g
15465925 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15475925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010214.95
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Densité apparente 2,0-3,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gray
Note relative au nom Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aspect Gray powder
Quantité 2 x 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Spherical Powder