Learn More
Abcam Sonde de fer
Code produit 32119828 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 mL
Conditionnement:
12mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119828 12 mL 12mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119828 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab22167112mL
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Iron Probe (ab221671) fait partie de la gamme d’accessoires de contrôle & des réactifs. Abcam Propose des réactifs et des outils biologiques de haute qualité, incluant des anticorps, des protéines, des tests, des lignées cellulaires et des lysats.
Iron Probe (ab221671) fait partie de la gamme d’accessoires de contrôle & des réactifs. Abcam Propose des réactifs et des outils biologiques de haute qualité, incluant des anticorps, des protéines, des tests, des lignées cellulaires et des lysats.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 12 mL