Learn More
Tige de fer, dia. 12 mm (0,47 po), Puratronic™, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
50 mm
150 mm
Conditionnement:
10mm
150mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367177 150 mm 150mm
11357177 10 mm 10mm
11347177 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011500.DO
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron rod
Note relative au nom 12mm (0.47 in.) dia.
Quantité 150 mm
Poids ≈0.89g/mm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic