Learn More
Tige en fer, 5 mm (0,2 po) de diamètre, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311289
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mm
150 mm
5 x 150 mm
Conditionnement:
150mm
5 pièces
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311289 50 mm 50mm
11301289 150 mm 150mm
11321289 5 x 150 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011442.DJ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .0.155 g/mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray rod
Quantité 50 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Forme Tige, 5 mm (0,2 po) de diamètre