Learn More
Tige de fer, 7,62 mm (0,30 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
190 mm
Conditionnement:
190mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416635 190 mm 190mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15416635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044918.DQ
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .0.358 g/mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
CAS 7439-89-6
Aspect Gray rod
Quantité 190 mm
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Tige, 7,62 mm (0,30 po) de diamètre
Formule moléculaire Fe
Numéro MDL MFCD00010999
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
Nom IUPAC fer
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664