Learn More
WTW™ Kits de test du fer
Code produit 11795783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
1 à 50 mg/l
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
11795783 1 à 50 mg/l 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795783 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    150.00€ / 25 pièces
    Économisez 88.00€
    36% de réduction
 Article restreint
En stock
Pratiques, économiques et précis ; ces types de produits de kit de test cellulaire de fer (Fe) sont parfaits pour tester les eaux usées, l’eau potable et les denrées alimentaires.
  • À utiliser avec les photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
  • Pour les eaux usées, l’eau potable, les produits alimentaires
  • Type de produit de kit pour kit de test cellulaire du fer (Fe)
  • Méthode à la triazine
  • Méthode photométrique
  • Pratique, économique, précis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analytes Triazine
À utiliser avec (application) Pour les eaux usées, l’eau potable, les produits alimentaires
À utiliser avec (équipement) Photomètres Photolab™ S6, Photolab™ S12, Photolab™ Spectral
Comprend Certificats
Nbre de tests 25
Plage 1 à 50 mg/l
Suffisant pour 25 dosages
Méthode de test Photométrique
Type Kit de test cellulaire du fer (Fe)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide