Learn More
WTW™ Méthode de dosage du fer
Product Code. 10743384
Change view
Click to view available options
Type:
Méthode de dosage du fer
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
10743384 Méthode de dosage du fer 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10743384 Supplier WTW™ Supplier No. 250439
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Certifications/Conformité CE N° 1907/2006
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Type Méthode de dosage du fer
Arôme Caractéristique
À utiliser avec (application) Réactif analytique destiné à l’analyse
Modèle 14761/2
pH 3 - 4
Plage 0,005 à 5,00 mg/L
Stabilité Le produit est chimiquement stable dans des conditions ambiantes standard
Forme Poudre sèche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Test Fer Méthode photométrique 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301+H331-Toxique par ingestion ou par inhalation
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.