Learn More
Poudre de fer titane,maille de -40, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iron Titanium powder |
| Couleur | Gris |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Fe:Ti; 60:40 wt% (Al 2% max) |
| Quantité | 500 g |
| Dimensions de la maille | −40 Mesh |
| Forme | Poudre |
| Numéro MDL | MFCD00198185 |
| Numéro UN | UN3089 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
- Iron Titanium powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H228-Matière solide inflammable.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contain: Iron, Titanium