Learn More
Fil de fer, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Code produit 11331488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331488 1 m 1m
11321488 5 m 5m
11311488 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11331488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010937.G1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70€
    109.65€ / 1m
    Économisez 28.05€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 0,39 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-89-6
Formule moléculaire Fe
Poids moléculaire (g/mol) 55.85
Numéro MDL MFCD00010999
Clé InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
CID PubChem 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nom IUPAC fer
SMILES [Fe]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iron
Couleur Gris
Aspect Gray wire
Densité 7.87g/cm3 at 20°C
Quantité 1 m
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre